Alcohol 3-clorobencílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
Alcohol 3-clorobencílico 99%
Alcohol 3-clorobencílico
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004632
Núm. CAS: 873-63-2
EINECS: 212-847-5