Alcohol 3-bromobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromophenyl)methanol
OR5020-500G
APOSOR5020-500GEA 157 EUR
APOSOR5020-500G
Alcohol 3-bromobencílico 98%
Alcohol 3-bromobencílico
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 110…112 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004629
Núm. CAS: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4