Alcohol 4-bromobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 39.3 EUR
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
Alcohol 4-bromobencílico 98%
Alcohol 4-bromobencílico
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004650
Núm. CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7