Alcohol 4-clorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
Alcohol 4-clorobencílico 98%
Alcohol 4-clorobencílico
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 234 °C
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004652
Núm. CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2