Alcohol 3,4-diclorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 121 EUR
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
Alcohol 3,4-diclorobencílico 97%
Alcohol 3,4-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 125…130 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 36…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004633
Núm. CAS: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III