Alcohol 2,4-diclorobencílico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (2,4-Dichlorophenyl)methanol

OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 102 EUR
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
Alcohol 2,4-diclorobencílico 97%
Alcohol 2,4-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 54…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004606
Núm. CAS: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR