3-Clorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Chlorophenyl)methanamine
OR5026-25G
APOSOR5026-25GEA 50.9 EUR
APOSOR5026-25G
3-Clorobencilamina 98%
3-Clorobencilamina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C/17mmHg
Densidad: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040752
Núm. CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II