4-Metoxibencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
OR5028-100G OR5028-25G OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5028-100G APOSOR5028-25G APOSOR5028-500G
4-Metoxibencilamina 97%
4-Metoxibencilamina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 64…66 °C
Densidad: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008122
Núm. CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,II