3,4-Dimetoxibencilamina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR5029-100G
OR5029-25G
APOSOR5029-100GEA
495
EUR
APOSOR5029-100G
APOSOR5029-25G
3,4-Dimetoxibencilamina 96%
3,4-Dimetoxibencilamina
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 281…284 °C Densidad: 1,109 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008116 Núm. CAS: 5763-61-1 EINECS: 227-287-7 UN: 2735 ADR: 8,III |