2-(Aminometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Picolamina, (2-Piridilmetil)amina, 2-Piridilmetilamina
OR5031-100G OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5031-100G APOSOR5031-25G
2-(Aminometil)piridina 98%
2-(Aminometil)piridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 202…204 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006360
Núm. CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II