4-Clorometil-o-xileno 70%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3,4-dimethylbenzene, α-Chloro-1,3,4-trimethylbenzene, 3,4-Dimethylbenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-dimethylbenzene
OR5034-100G OR5034-10G OR5034-25G
APOSOR5034-100GEA 237 EUR
APOSOR5034-100G APOSOR5034-10G APOSOR5034-25G
4-Clorometil-o-xileno 70%
4-Clorometil-o-xileno
Formula: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Pto. Ebullición: 117 °C/24mmHg
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00000910
Núm. CAS: 102-46-5
EINECS: 203-032-5
UN: 3265
ADR: 8,II