1-(Bromometil)-3-clorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 82.8 EUR
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
1-(Bromometil)-3-clorobenceno 98%
1-(Bromometil)-3-clorobenceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 108…110 °C
Densidad: 1,569 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000597
Núm. CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II