α-Bromo-p-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-(Bromometil)benzonitrilo, 4-(Bromometil)benzonitrilo
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Bromo-p-toluonitrilo 98%
α-Bromo-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001829
Núm. CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8 II