α-Cloro-m-xileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR5038-25G OR5038-5G
APOSOR5038-25GEA 61.1 EUR
APOSOR5038-25G APOSOR5038-5G
α-Cloro-m-xileno 97%
α-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 195…196 °C
Densidad: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000909
Núm. CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,10224