4-Fenilciclohexanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5040-100G OR5040-25G OR5040-5G
APOSOR5040-100GEA 108 EUR
APOSOR5040-100G APOSOR5040-25G APOSOR5040-5G
4-Fenilciclohexanona 98%
4-Fenilciclohexanona
Formula: C₁₂H₁₄O
Pto. Ebullición: 158…160 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 73…80 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001641
Núm. CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0