4-Propilciclohexanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5043-100G OR5043-1G OR5043-25G
APOSOR5043-100GEA 190 EUR
APOSOR5043-100G APOSOR5043-1G APOSOR5043-25G
4-Propilciclohexanona 98%
4-Propilciclohexanona
Formula: C₉H₁₆O
Pto. Ebullición: 60…62 °C
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058690
Núm. CAS: 40649-36-3