1,4-Ciclohexanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Ciclohexanodiona 98%
1,4-Ciclohexanodiona
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/19,5mmHg
Pto. de fusión: 76…80 °C
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001606
Núm. CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0