Metil-2-piridilcetona 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 132 EUR
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
Metil-2-piridilcetona 97+%
Metil-2-piridilcetona
Formula: C₇H₇NO
Pto. Ebullición: 188…190 °C
Pto. de fusión: 44477 °C
Densidad: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006303
Núm. CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6