Metil-3-piridilcetona 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
Metil-3-piridilcetona 97+%
Metil-3-piridilcetona
Formula: C₇H₇NO
Pto. Ebullición: 218…220 °C
Pto. de fusión: 41579 °C
Densidad: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006396
Núm. CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III