Metil-4-piridilcetona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-pyridyl ketone
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 62.5 EUR
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
Metil-4-piridilcetona 97%
4-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: 13…16 °C
Densidad: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006433
Núm. CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9