Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 71.2 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo 97%
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. de fusión: 73…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156129
Núm. CAS: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II