Indol-3-carbaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 34.8 EUR
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indol-3-carbaldehído 99%
Indol-3-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 190…199 °C
Pto. de inflamación: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005622
Núm. CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8