Tiofeno-2-carbaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G
OR5053-25G
OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA
33.5
EUR
APOSOR5053-100G
APOSOR5053-25G
APOSOR5053-250G
Tiofeno-2-carbaldehído 97%
Tiofeno-2-carbaldehído
Formula:
C₅H₄OS Pto. Ebullición: 196…198 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005429 Núm. CAS: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |