Tiofeno-3-carbaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Tiofeno-3-carbaldehído 98%
Tiofeno-3-carbaldehído
Formula: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005466
Núm. CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5