5-Metiltiofeno-2-carbaldehido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 198 EUR
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Metiltiofeno-2-carbaldehido 97%
5-Metiltiofeno-2-carbaldehido
Formula: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C/19mmHg
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005434
Núm. CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6