Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5056-25G
OR5056-5G
APOSOR5056-25GEA
0
EUR
APOSOR5056-25G
APOSOR5056-5G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₈O₂S Pto. Ebullición: 217…218 °C Densidad: 1,162 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 89 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005436 Núm. CAS: 2810-04-0 EINECS: 220-554-9 |