Ácido 2-tenoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 0 EUR
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
Ácido 2-tenoico 97%
Ácido 2-tenoico
Formula: C₅H₄O₂S
Pto. Ebullición: 259…261 °C
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005437
Núm. CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4