Ácido 3-tenoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 114 EUR
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
Ácido 3-tenoico 98%
Ácido 3-tenoico
Formula: C₅H₄O₂S
Pto. de fusión: 136…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005467
Núm. CAS: 88-13-1