Ácido 2-tienilacetico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 59.7 EUR
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
Ácido 2-tienilacetico 97%
Ácido 2-tienilacetico
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. Ebullición: 160 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005458
Núm. CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,II