Ácido 3-tienilacetico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 42.2 EUR
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
Ácido 3-tienilacetico 98%
Ácido 3-tienilacetico
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142.18 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005473
Núm. CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8 III