3-Pyridineacetic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Pyridin-3-yl)acetic acid
OR5061-25G OR5061-5G OR5061-100G
APOSOR5061-25GEA 172 EUR
APOSOR5061-25G APOSOR5061-5G APOSOR5061-100G
3-Pyridineacetic acid 99%
3-Pyridineacetic acid
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066302
Núm. CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7