Ácido piridina-2,6-dicarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 33.5 EUR
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico 98%
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: 238…239 °C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006299
Núm. CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3