2,4,6-Tricloropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 53.8 EUR
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Tricloropirimidina 98%
2,4,6-Tricloropirimidina
Formula: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Pto. Ebullición: 210…215 °C
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006063
Núm. CAS: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
UN: 3261
ADR: 8,III