Ácido 2-etoxinicotínico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5067-5G
APOSOR5067-5GEA 68.3 EUR
APOSOR5067-5G
Ácido 2-etoxinicotínico 98%
Ácido 2-etoxinicotínico
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128788
Núm. CAS: 35969-54-1