2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: 157…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134165
Núm. CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7