Ácido 6-cloronicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
Ácido 6-cloronicotinico 98%
Ácido 6-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 190…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006241
Núm. CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5