Ácido 6-aminonicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR5070-100G
APOSOR5070-100GEA 58 EUR
APOSOR5070-100G
Ácido 6-aminonicotinico 98%
Ácido 6-aminonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: 320 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006326
Núm. CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4