Ácido 6-hidroxinicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5072-100G OR5072-25G OR5072-500G
APOSOR5072-100GEA 94.5 EUR
APOSOR5072-100G APOSOR5072-25G APOSOR5072-500G
Ácido 6-hidroxinicotinico 98%
Ácido 6-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 314…316 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006277
Núm. CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9