Ácido 2-cloronicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
Ácido 2-cloronicotinico 98%
Ácido 2-cloronicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 176…178 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006236
Núm. CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0