5-Bromonicotinato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-bromonicotinate
OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 109 EUR
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
5-Bromonicotinato de etilo 98%
5-Bromonicotinato de etilo
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Pto. Ebullición: 86…92 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040366
Núm. CAS: 20986-40-7