4-Methoxystilbene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5076-25G OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA 466 EUR
APOSOR5076-25G APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017178
Núm. CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7