(±)-3-Fenil-1-metilpropilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-1-phenylbutane, 3-Amino-1-phenyl-butane
OR5082-100G OR5082-25G OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA 58 EUR
APOSOR5082-100G APOSOR5082-25G APOSOR5082-500G
(±)-3-Fenil-1-metilpropilamina 98%
(±)-3-Fenil-1-metilpropilamina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 220…222 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008090
Núm. CAS: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III