3-Fenilpropilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Phenyl-1-propylamine
OR5083-100G OR5083-250G OR5083-25G
APOSOR5083-100GEA 174 EUR
APOSOR5083-100G APOSOR5083-250G APOSOR5083-25G
3-Fenilpropilamina 98%
3-Fenilpropilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 220…221 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008224
Núm. CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 2735
ADR: 8,III