3,3-Difenilpropilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 139 EUR
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Difenilpropilamina 98%
3,3-Difenilpropilamina
Formula: C₁₅H₁₇N
MW: 211.31 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 24…31 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008202
Núm. CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3