2,6-Dimetoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5086-25G OR5086-100G
APOSOR5086-25GEA 26.1 EUR
APOSOR5086-25G APOSOR5086-100G
2,6-Dimetoxifenol 97%
2,6-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 53…55 °C
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064434
Núm. CAS: 91-10-1