2,3-Dimetoxifenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5089-25G OR5089-5G OR5089-250MG OR5089-1G OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 EUR
APOSOR5089-25G APOSOR5089-5G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-1G APOSOR5089-10G
2,3-Dimetoxifenol 96%
2,3-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 233…234 °C
Densidad: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008366
Núm. CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2