7-Metil-8-nitroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 299 EUR
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Metil-8-nitroquinolina
7-Metil-8-nitroquinolina
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041234
Núm. CAS: 7471-63-8