2-Ethoxyacetyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR50944-100G OR50944-5G
APOSOR50944-100GEA 0 EUR
APOSOR50944-100G APOSOR50944-5G
2-Ethoxyacetyl chloride 97%
2-Ethoxyacetyl chloride
Formula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11170566
Núm. CAS: 14077-58-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II