Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR50947-25G
OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA
94.4
EUR
APOSOR50947-25G
APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formula:
C₇H₈N₂O₃S Pto. de fusión: 249…255 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006074 Núm. CAS: 38026-46-9 |