5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR50951-1G
OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA
125
EUR
APOSOR50951-1G
APOSOR50951-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula:
C₁₀H₆Br₂N₂ MW: 313,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657883 Núm. CAS: 15862-18-7 |